Läs mer
2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulfanyl]ethanamine Hemifumarate, Mikromol™
Beskrivning
2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulfanyl]ethanamine Hemifumarate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate |
| CAS | 256948-32-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A, AH 19013, Ph Eur Ranitidine Impurity B, BP Ranitidine Impurity B, USP Ranitidine Related Compound A, diamine (as AH 19013AB), Ranitidine Related Compound A as Hemifumarate, Ranitidine Hydrochloride Impurity B as Hemifumarate, Ranitidine Impurity B as Hemifumarate |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| LEDER | CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamine |
| Visa mer |