Läs mer
2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethanamine Fumarate (2:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Formel vikt | 544.2389 |