Läs mer
2,5-dimetylanilin(2,5-Xylidin), TRC
Produktkod. 17982385
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17982385 10 g
1 options
Produktkod. 17982385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX74970010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-dimethylaniline
CAS 95-78-3
Kvantitet 10 g
Molekylformel C8H11N
Synonym Benzenamine, 2,5-dimethyl- (9CI, ACI), 2,5-Dimethylbenzenamine (ACI), 2,5-Xylidine (8CI), 1-Amino-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylaniline, 2,5-Dimethylphenylamine, 2-Amino-1,4-xylene, 3-Amino-1,4-dimethylbenzene, 5-Amino-1,4-dimethylbenzene, NSC 7639, p-Xylidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-namn 2,5-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891