Läs mer
2,5-Dimethylaniline, 98+%
Produktkod. 11440573
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440573 500 g 500g
15433057 25 g 25g
11430573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12682.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-78-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,5-dimetylanilin används ofta som råmaterial för att producera avbildningskemikalier som organiska färgämnen och pigment. Det används också vid produktion av antioxidanter, läkemedel, jordbruk, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler. 2,5-dimetylanilin användes också i syntesen av nanokomposit av flerväggiga kolnanorör inbäddade i poly(2,5-dimetylanilin). 2,5-dimetylanilin användes för att studera effekten av metaboliter som bildas av 2,5-xylidin av svampar på laccasaktivitet. Fourier-transformationen infraröd (FTIR) och Raman-spektra av 2,5-dimetylanilin studerades5. Det inducerade transkription av lccIV.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-dimetylanilin används i stor utsträckning som råmaterial för att producera avbildningskemikalier som organiska färgämnen och pigment. Det används också vid produktion av antioxidanter, läkemedel, jordbruk, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler. 2,5-dimetylanilin användes också i syntesen av nanokomposit av flerväggiga kolnanorör inbäddade i poly(2,5-dimetylanilin). 2,5-dimetylanilin användes för att studera effekten av metaboliter som bildas av 2,5-xylidin av svampar på laccasaktivitet. Fouriertransformens infraröda (FTIR) och Raman-spektra av 2,5-dimetylanilin studerades5. Det inducerade transkription av lccIV.
Löslighet
Lösligt i vatten< 0,1 g/100 ml °vid 18 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-78-3
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007743
InChI-nyckel VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
PubChem CID 7259
ChEBI CHEBI:518305
IUPAC-namn 2,5-dimetylanilin
LEDER CC1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylaniline
Smältpunkt 15°C
Densitet 0.973
Kvantitet 500 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.559
UN-nummer UN1711
Beilstein 2205178
Merck Index 14,10084
Kokpunkt 218°C
Löslighetsinformation Soluble in water <0.1g/100 mL at 18°C.
Formel vikt 121.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.