Läs mer
2,5-Dimethylbenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11371437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371437 5 g 5g
11381437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5779-94-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
2,5-dimetylbensaldehyd är användbar för att bygga asymmetriska toppmolekyler. 2,5-DMBA har också använts för att analysera fordons koldioxidutsläpp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-dimetylbensaldehyd är användbar för att bygga asymmetriska toppmolekyler. 2,5-DMBA har också använts för att analysera fordons koldioxidutsläpp.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Utsätt inte för luft. Inkompatibel med luft, starka baser, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5779-94-2
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00003342
InChI-nyckel SMUVABOERCFKRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22015
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=CC=C(C)C(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylbenzaldehyde
Densitet 0.95
Kokpunkt 104°C to 106°C (14 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 5 g
Beilstein 1927303
Känslighet Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethyl, isoxylaldehyde, 2,5-dimethyl-benzaldehyde, acmc-20aoaf, pubchem1474, benzaldehyde,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzaldehyde
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.