Läs mer
2,5-Dimethylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylbenzaldehyde |
| CAS | 5779-94-2 |
| Molekylformel | C9 H10 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,5-dimethyl-, 2,5-Dimethylbenzaldehyde, Isoxylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dimethylbenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vikt | 134.0732 |