Läs mer
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate, 98%
Produktkod. 11457237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457237 25 g 25g
11467237 100 g 100g
11477237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15007.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 609-54-1 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-54-1
Molekylformel C8H10O3S
Molekylvikt (g/mol) 186.23
MDL-nummer MFCD00151010
InChI-nyckel IRLYGRLEBKCYPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonic acid, unii-l1sea5qnp9, p-xylene-2-sulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2,5-dimethyl, l1sea5qnp9, 2,4-xylenesulfonic acid hydrate, 2,5-dimethyl-benzenesulfonic acid, 2,5-xylenesulfonic acid, p-xylenesulfonic acid, dsstox_cid_21641
PubChem CID 11868
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensensulfonsyra
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid hydrate
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 186.23 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.