Läs mer
2,5-dimetylbensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2696815
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672253 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10262882 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07001DA
Kemiska identifierare
CAS 19040-62-1
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.668
MDL-nummer MFCD00024875
InChI-nyckel FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)2C6H3SO2Cl
Formel vikt 204.68
Procent renhet 97%