Läs mer
2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7059543
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316229 1 g 1g
11326229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044826.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19040-62-1
Molekylformel C8H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 204.668
MDL-nummer MFCD00024875
InChI-nyckel FZVZUIBYLZZOEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene-2-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl chlorosulfone, acmc-209etq, xylenesulfonylchloride, ksc178m0f
PubChem CID 87910
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 20°C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Fysisk form Liquid/Solid
UN-nummer UN3265
Kokpunkt 120°C to 125°C
Formel vikt 204.68
Procent renhet 98%