Läs mer
2,5-dimetylbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10542181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10542181 10 g Glasflaska 10g
10187253 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160330100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-72-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-72-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00002482
InChI-nyckel XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dimethyl, isoxylic acid, 2,5-dimethyl benzoic acid, unii-rke5pmk0h6, 2,5-dimethyl-benzoic acid, 2-carboxy-1,4-dimethylbenzene, rke5pmk0h6, p-xylene-2-carboxylic acid, 2,5-dimethylbenzenecarboxylic acid, 2,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 11892
ChEBI CHEBI:64825
IUPAC-namn 2,5-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 131,0 °C till 135,0 °C
CAS Min % 97.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 534
Kokpunkt 268.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 150.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.