Läs mer
2,5-Dimethylbenzyl alcohol, 97+%
Produktkod. 11301357
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301357 1 g 1g
11311357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01624.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53957-33-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,5-dimetylbensylalkohol, används som en självindikerande standard för bestämning av organlitiumreagens
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,5-dimetylbensylalkohol, används som en självindikerande standard
för bestämning av organ litiumreagens
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53957-33-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00004625
InChI-nyckel LEBQTCCCNMTXSF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 94560
IUPAC-namn (2,5-dimetylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylbenzyl alcohol
Smältpunkt 40°C to 42°C
Densitet 1.011
Kokpunkt 232°C to 234°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 1 g
Beilstein 2243420
Synonym 2,5-dimethylbenzyl alcohol, 2,5-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,5-dimethyl, acmc-1ayay, 2,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylphenyl methanol #, 2'-oxy-1.2.4-trimethylbenzol, 2,5-dimethyl-hydroxymethylbenzene
Löslighetsinformation Difficult in mix.
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.