Läs mer
2,5-dimetylbensylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364544 5 g 5g
11374544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01303.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-45-3 | C9H11Cl | 154.637 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-45-3
Molekylformel C9H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 154.637
MDL-nummer MFCD00000902
InChI-nyckel PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,4-dimethylbenzene, 1-chloromethyl-2,5-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-p-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl, 2-chloromethyl-1,4-dimethyl-benzene, benzenemethanol,2-bromo-5-fluoro, 2,5-dimethylbenzylchloride, acmc-209poz, 2.5-dimethylbenzylchloride
PubChem CID 69987
IUPAC-namn 2-(klormetyl)-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylbenzyl chloride
Densitet 1.05
Kokpunkt 232°C to 233°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2206277
Formel vikt 154.64
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.