Läs mer
2,5-dimetylfuran 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323828
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323828 1 ml
1 options
Produktkod. 30323828 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12727100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylfuran
CAS 625-86-5
Analyt- eller komponentnamn 2,5-Dimethylfuran
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
LEDER Cc1oc(C)cc1
IUPAC-namn 2,5-dimetylfuran
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 96,0575 g/mol