Läs mer
2,5-dimetylfuran-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772473
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772473 1 g 1g
10448704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01102DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50990-93-7
Molekylformel C7H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 158.58
MDL-nummer MFCD00221073
InChI-nyckel RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,5-dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl-3-furancarbonyl chloride, 2,5-dimethylfuran-3-carbonylchloride, pubchem6936, acmc-209krc, 2,5-dimethyl-3-furoylchloride, 2,5 dimethyl-furan-3-carbonyl chloride, 2,5-dimethyl furan-3-carbonyl chloride, 3-furancarbonylchloride, 2,5-dimethyl
PubChem CID 2734804
IUPAC-namn 2,5-dimetylfuran-3-karbonylklorid
LEDER CC1=CC(C(Cl)=O)=C(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.19g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.58
Procent renhet 97%