Läs mer
2,5-dimetylfuran, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405233
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405233 25 g 25g
11415233 100 g 100g
11434070 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12833.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.129 g/mol
2,5-dimetylfuran är en huvudmetabolit av hexan med singletsyrefångande förmåga. Det används som biobränsle, biotillverkare för rökning, farmaceutisk intermediär och i organisk syntes. Det används också för att analysera prover för derivatisering av karbonylhaltiga föreningar till deras oximer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-dimetylfuran är en huvudmetabolit av hexan med singletsyrefångande förmåga. Det används som biobränsle, biotillverkare för rökning, farmaceutisk intermediär och i organisk syntes. Det används också för att analysera prover för derivatisering av karbonylhaltiga föreningar till deras oximer.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med etanol och fetter.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-86-5
Molekylformel C6H8O
Molekylvikt (g/mol) 96.129
MDL-nummer MFCD00003250
InChI-nyckel GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylfurane, 2,5-dimethyl-furan, 2,5-dimethyl furane, unii-dr5hl9oj7y, ccris 3158, 2,5-dimethyl furan, dr5hl9oj7y, 2.5-dimethyl furan, acmc-1avpg
PubChem CID 12266
IUPAC-namn 2,5-dimetylfuran
LEDER CC1=CC=C(O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylfuran
Smältpunkt -62°C
Densitet 0.903
Kokpunkt 92°C to 93°C
Flampunkt 1°C (33°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3271
Beilstein 106449
Löslighetsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and fats.
Formel vikt 96.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylfuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylfuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.