Läs mer
2,5-Dimethylfuran-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylfuran dimethyl-d6 |
| CAS | 121571-93-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 2H6 H2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethylfuran D6 (Dimethyl D6), Furan, 2,5-di(methyl-d3)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1oc(cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,5-bis(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.16 |
| Visa mer |