Läs mer
2,5-dimetylfuran, TRC
Produktkod. 30137139
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137139 10 g
30009509 100 g
17952265 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47305010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-86-5
Molekylformel C6 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 96.13
Synonym 2,5-Dimethylfuran, 2-Methyl-5-methylfuran, NSC 6220
IUPAC-namn 2,5-dimetylfuran
LEDER Cc1oc(C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylfuran
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 96.0575