Läs mer
2,5-Dimethylhexane, 99%
Produktkod. 11479140
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479140 5 g 5g
11489140 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11479140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15221.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 592-13-2 | C8H18 | 114.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-13-2
Molekylformel C8H18
Molekylvikt (g/mol) 114.23
MDL-nummer MFCD00008951
InChI-nyckel UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym biisobutyl, hexane, 2,5-dimethyl, diisobutyl, 2,5-dimethyl hexane, hexane,5-dimethyl, acmc-209mbd, 2,5-dimethylhexane, 2,5-dimethylhexane 5g, hexane, 2,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11592
IUPAC-namn 2,5-dimetylhexan
LEDER CC(C)CCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylhexane
Densitet 0.694
Kokpunkt 107°C to 108°C
Flampunkt 26°C (80°F)
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1696877
Formel vikt 114.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.