Läs mer
2,5-dimetylfenol, 99+%
Produktkod. 10010910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10010910 100 g Glasflaska 100g
10407110 5 g Glasflaska 5g
10020910 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10010910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116541000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-87-4 | C8H10O | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-87-4
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002237
InChI-nyckel NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-xylenol, p-xylenol, phenol, 2,5-dimethyl, 3,6-dimethylphenol, 6-methyl-m-cresol, 3,6-xylenol, 2,5-dimethyl phenol, 2,5-dmp, 1,2,5-xylenol, 1-hydroxy-2,5-dimethylbenzene
PubChem CID 7267
IUPAC-namn 2,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC=C(C)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylphenol
Smältpunkt 75°C to 77°C
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
Färg Vit till grädde
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristaller
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Linjär formel (CH3)2C6H3OH
Viskositet 1.7 mPa.s (75°C)
Beilstein 06, 494
Merck Index 15, 10279
Kokpunkt 212°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 1% (60°C). Other solubilities: soluble in naoh solution,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.