Läs mer
2,5-dimetylfenol (p-Xylenol), Mikromol™
Beskrivning
2,5-dimetylfenol (p-Xylenol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylphenol |
| CAS | 95-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,5-Dimethylphenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Gemfibrozil Imp. A (EP), 2,5-Dimethylphenol, p-Xylenol, 2,5-Xylenol (8CI), 1,2,5-Xylenol, 1-Hydroxy-2,5-dimethylbenzene, 2-Hydroxy-p-xylene, 3,6-Dimethylphenol, NSC 2599, Gemfibrozil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2,5-dimetylfenol |
| Visa mer |