Läs mer
2,5-Dimethylphenoxyacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354494
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11354494
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01176.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7356-41-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00014356
InChI-nyckel RSJMMLSDGNQOEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenoxyacetic acid, 2,5-dimethylphenoxy acetic acid, 2-2,5-dimethylphenoxy acetic acid, 2,5-xylyloxyacetic acid, 2,5-xylyloxy acetic acid, acetic acid, 2,5-dimethylphenoxy, acetic acid,2-2,5-dimethylphenoxy
PubChem CID 81817
IUPAC-namn 2-(2,5-dimethylphenoxy)acetic acid
LEDER CC1=CC=C(C)C(OCC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylphenoxyacetic acid
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2263621
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%