Läs mer
(2,5-Dimethylphenyl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,5-Dimethylphenyl)boronic Acid |
| CAS | 85199-06-0 |
| Molekylformel | C8H11BO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | B-(2,5-Dimethylphenyl)-Boronic Acid, 2,5-Xyleneboronic Acid, (2,5-Dimethylphenyl)-boronic Acid, (2,5-Dimethylphenyl)boronic Acid, p-Xyleneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11BO2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(c1)B(O)O |
| IUPAC-namn | (2,5-dimethylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.98 |
| Formel vikt | 150.0852 |