Läs mer
2,5-dimetylfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681365
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10681365 10 g 10g
10648755 5 g 5g
10337164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681365 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01618EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19241-15-7
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.238
InChI-nyckel RCBXZRJVMSWGAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140499
IUPAC-namn 2-isotiocyanato-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylphenyl isothiocyanate
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97%
Synonym 2,5-dimethylphenyl isothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1,4-dimethyl, 2,5-dimethylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl isothiocyanate, 2,5-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,5-dimethylphenylisothiocyanate, #, benzene, 2-isothiocyanato-1,4-dimethyl
Formel vikt 163.24
Procent renhet 97%