Läs mer
2,5-dimetylfenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10472713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10472713 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10472713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376620050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylphenylacetic acid
Smältpunkt 128,0 °C till 132,0 °C
CAS 13612-34-5
CAS Min % 97.5
Färg Beige
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C10H12O2
MDL-nummer MFCD00014369
Beilstein 09,551
Synonym 2,5-dimethylphenylacetic acid, 2-2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-dimethylphenyl acetic acid, 2,5-xylylacetic acid, 2,5-dimethylphenylaceticacid, 2,5-dimethylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 2,5-dimethyl, pubchem22525, acmc-1bb4h
InChI-nyckel RUSCTNYOPQOXDJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-(2,5-dimetylfenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 164.2
PubChem CID 83615
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.