Läs mer
2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10341820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10341820 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Produktkod. 10341820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431920500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-86-0, 109-99-9
CAS Min % 8.86, 86.71
CAS Max % 13.29, 91.14
Färg Brown to Gray
Densitet 0.9450g/mL, 0.945
Flampunkt −17°C
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C8H9BrMg
Linjär formel (CH3)2C6H3MgBr
MDL-nummer MFCD01311495
Kvantitet 50 mL
Synonym 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 2,5-xylylmagnesium bromide, 2,5-dimethylphenyl magnesium bromide, p-xylene-2-magnesium bromide, xylkrqfnmxvtlq-uhfffaoysa-m, 2,5-dimethylphenyl magnesiumbromide, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel OOJAWTIYZUSKLZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Mg++].[Br-].CC1=CC=C(C)[C-]=C1
IUPAC-namn magnesium;1,4-dimethylbenzene-6-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 209.37
PubChem CID 10976718
Formel vikt 209.37
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.