Läs mer
2,5-Dimethylpyrazine, 99%
Produktkod. 10695042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10695042 25 g Glasflaska 25g
10367640 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10695042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174520250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-32-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006147
InChI-nyckel LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=C(C=N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylpyrazine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9900g/mL, 0.99
Kokpunkt 155°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4987 to 1.5007
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, 96
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,miscible with ethanol,ethylether,acetone
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylpyrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.