Läs mer
2,5-Dimethylpyrazine, 99%
Produktkod. 11429483
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429483 5 g 5g
11439483 25 g 25g
11449483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12352.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-32-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-32-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00006147
InChI-nyckel LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl pyrazine, pyrazine, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethylpiazine, 2,5-dimethyl-1,4-diazine, 2,5-dimethylparadiazine, 2,5-dimethyl-pyrazine, unii-v99y0muy1q, fema no. 3272, ccris 2929, natural
PubChem CID 31252
IUPAC-namn 2,5-dimetylpyrazin
LEDER CC1=CN=C(C=N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylpyrazine
Smältpunkt 15°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 154°C to 155°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.5 00
Kvantitet 5 g
Beilstein 107052
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.