Läs mer
2,5-dimetylpyrrol, 97 %
Produktkod. 10596013 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10596013 5 g 5g
10351614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10596013 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 116750050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 625-84-3 | C6H9N | 95,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-84-3
Molekylformel C6H9N
Molekylvikt (g/mol) 95.14
MDL-nummer MFCD00005223
InChI-nyckel PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
PubChem CID 12265
IUPAC-namn 2,5-dimetyl-lH-pyrrol
LEDER CC1=CC=C(N1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylpyrrole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Orange-gul till gul
Densitet 0.9350g/mL, 0.935
Kokpunkt 165,0 °C (740,0 mmHg)
Flampunkt 54 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5040 till 1,5070
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, 172
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 95.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.