Läs mer
2,5-Dimethylresorcinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylresorcinol |
| CAS | 488-87-9 |
| Molekylformel | C8H10O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethylbenzene-1,3-Diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)c(C)c(O)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.16 |
| Formel vikt | 138.0681 |