Läs mer
2,5-Dimethylstyrene, 97%, stab. with 4-tert-butylcatechol
Produktkod. 11417014
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417014 25 g 25g
11497004 1 g 1g
11407014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21476.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2039-89-6 | C10H12 | 132.206 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-89-6
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.206
MDL-nummer MFCD00008614
InChI-nyckel DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
PubChem CID 16265
IUPAC-namn 2-etenyl-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylstyrene
Namnnotering stabilized with 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.904
Kokpunkt 83°C to 84°C (24 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 25 g
Beilstein 2203656
Formel vikt 132.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.