Läs mer
2,5-dimetylstyren, 97%, stab. med 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11497004
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497004 1 g 1g
11407014 5 g 5g
11417014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21476.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2039-89-6 | C10H12 | 132,206 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-89-6
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.206
MDL-nummer MFCD00008614
InChI-nyckel DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
PubChem CID 16265
IUPAC-namn 2-etenyl-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylstyrene
Namnnotering stabiliserad med 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -35 °C
Densitet 0.904
Kokpunkt 83 °C till 84 °C (24 mmHg)
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 1 g
Beilstein 2203656
Formel vikt 132.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylstyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dimethylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.