Läs mer
2,5-Dimethylstyrene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294854 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15294854 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15294854 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450820050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 71°C to 72°C (13.0 hPa)
Flampunkt 63°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C10H12
Brytningsindex 1.5395
Kvantitet 5 g
Synonym 2,5-dimethylstyrene, styrene, 2,5-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-vinylbenzene, 1,4-dimethyl-2-ethenylbenzene, benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl, unii-rtm6p5k8ca, rtm6p5k8ca, styrene,5-dimethyl, acmc-1cjqw, 4-05-00-01385 beilstein handbook reference
InChI-nyckel DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C=C
IUPAC-namn 2-ethenyl-1,4-dimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 132.2
PubChem CID 16265
Formel vikt 132.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylstyrene, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.