Läs mer
2,5-dimetylstyren (stabiliserat med 4-tert-butylkatekol), TRC
Produktkod. 30374227
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30374227 500 mg
1 options
Produktkod. 30374227 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460130500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-dimethylstyrene
CAS 2039-89-6
Molekylformel C10 H12
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzene, 2-ethenyl-1,4-dimethyl-, Styrene, 2,5-dimethyl- (7CI,8CI), 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2,5-Dimethylstyrene, NSC 73477
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
LEDER Cc1ccc(C)c(C=C)c1
IUPAC-namn 2-etenyl-1,4-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.0939