Läs mer
2,5-Dimethylterephthalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylterephthalonitrile |
| CAS | 39095-25-5 |
| Molekylformel | C10H8N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,5-Dimethyl-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-Dicyano-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dicyano-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-7-3-10(6-12)8(2)4-9(7)5-11/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C#N)c(C)cc1C#N |
| IUPAC-namn | 2,5-dimethylbenzene-1,4-dicarbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.18 |
| Formel vikt | 156.0687 |