Läs mer
2,5-dimetyltiofen-3-boronsyra, TRC
Produktkod. 30387682
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387682 250 mg
30374387 50 mg
30372625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD479608250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162607-23-0
Molekylformel C6H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.01
Synonym B-(2,5-Dimethyl-3-thienyl)boronic Acid, (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic Acid, 2,5-Dimethyl-3-thienylboronic Acid, 2,5-Dimethylthien-3-ylboronic Acid, 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
LEDER Cc1cc(B(O)O)c(C)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3