Läs mer
2,5-dimetyltiofen, 98,5 %
Produktkod. 10733841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10733841 100 mL Glasflaska 100ml
10533884 5 mL Glasflaska 5ml
10696872 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116881000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-02-8
Molekylformel C6H8S
Molekylvikt (g/mol) 112.19
MDL-nummer MFCD00005452
InChI-nyckel GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12514
IUPAC-namn 2,5-dimetyltiofen
LEDER CC1=CC=C(S1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Dimethylthiophene
Namnnotering 98.5%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9840g/mL, 0.984
Kokpunkt 134 °C till 136 °C
Flampunkt 23 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5100 till 1,514
Kvantitet 100 mL
Beilstein 17, 41
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: i de flesta organisationslösningsmedel
Formel vikt 112.19
Procent renhet 98.50%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dimethylthiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.