Läs mer
2,5-dimetyltiofen, 98+%
Produktkod. 11444213
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444213 10 g 10g
11424070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10869.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.72 SEK
    493.65 SEK / 10g
    Save 56.07 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 638-02-8 | C6H8S | 112,19 g/mol
2,5-dimetyltiofen används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,5-dimetyltiofen används som
mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-02-8
Molekylformel C6H8S
Molekylvikt (g/mol) 112.19
MDL-nummer MFCD00005452
InChI-nyckel GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-thiophene, unii-v6ddx6wb12, v6ddx6wb12, pubchem5194, 2,5 dimethylthiophene, thiophene,5-dimethyl, 2,5-dimethyl thiophene, thiophene,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl-2h-thiolium
PubChem CID 12514
IUPAC-namn 2,5-dimetyltiofen
LEDER CC1=CC=C(S1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dimethylthiophene
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.984
Kokpunkt 134 °C till 136 °C
Flampunkt 24 °C (75 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 106450
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol, eter och bensen.
Formel vikt 112.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.