Läs mer
2,5-Dinitrophenol (Wetted with water>15%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dinitrophenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H |
| Formel vikt | 184.012 |