missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,5-Dinitrotoluene, TRC

Produktkod. 30133640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133640 1 g
30137194 250 mg
30008771 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4268101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 619-15-8
Molekylformel C7 H6 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 182.13
Synonym Toluene, 2,5-dinitro- (8CI), 2-Methyl-1,4-dinitrobenzene, 1-Methyl-2,5-dinitrobenzene, 2,5-DNT, 2,5-Dinitrotoluene, 3-Methyl-1,4-dinitrobenzene, NSC 159120, Benzene, 2-methyl-1,4-dinitro-
IUPAC-namn 2-methyl-1,4-dinitrobenzene
LEDER Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,5-Dinitrotoluene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Formel vikt 182.0328
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.