Läs mer
2,5-Dinitrotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dinitrotoluene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 182.0328 |
| Procent renhet | >95% |