Läs mer
2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane Hydrochloride |
| CAS | 1394840-20-0 |
| Molekylformel | C6H11NO2 • (HCl) |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | ,5-Dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(3-7-1)4-8-5-6;/h7H,1-5H2;1H |
| LEDER | C1COC2(COC2)CN1.Cl |
| IUPAC-namn | 2,5-dioxa-8-azaspiro[3.5]nonane hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.62 |
| Formel vikt | 129.08 |