Läs mer
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate |
| CAS | 35013-72-0 |
| Molekylformel | C14H19N3O5S |
| MDL-nummer | MFCD00078531 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C(CC1)N(OC(CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O)=O)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.38 |
| Procent renhet | 97% |