Läs mer
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)acetic acid |
| CAS | 5626-41-5 |
| Molekylformel | C6H7NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO4/c8-4-1-2-5(9)7(4)3-6(10)11/h1-3H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)CN1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.12 |
| Formel vikt | 157.0375 |