Läs mer
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl dodecanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 297.194 |