Läs mer
2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril, TRC
Produktkod. 30380705
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30380705 25 mg
1 options
Produktkod. 30380705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48655025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril
CAS 1038924-97-8
Molekylformel C24H27NO4
Kvantitet 25 mg
Synonym (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-2-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidine Sacubitril, Sacubitril Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C24H27NO4/c1-3-29-24(28)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(25)27)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19/h4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21+/m1/s1
LEDER CCOC(=O)[C@H](C)CC(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)N3C(=O)CCC3=O
Molekylvikt (g/mol) 393.48
Formel vikt 393.194