Läs mer
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone, 96%
Produktkod. 11468306
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468306 25 g 25g
11458306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15369.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
2,5-difenyl-p-bensokinon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-difenyl-p-bensokinon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i varm toluen (nästan
genomskinlig).
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 844-51-9
Molekylformel C18H12O2
Molekylvikt (g/mol) 260.29
MDL-nummer MFCD00001600
InChI-nyckel QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone
PubChem CID 70055
IUPAC-namn 2,5-difenylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Smältpunkt 215°C to 219°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2051812
Löslighetsinformation Soluble in hot Toluene (almost transparency).
Formel vikt 260.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.