Läs mer
2,5-Diphenyloxazole, Pure, Scintillation Counting, Fisher Chemical™
Produktkod. 10306090 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306090 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10306090 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4865/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 92-71-7
Molekylformel C15H11NO
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00005306
InChI-nyckel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diphenyloxazole, oxazole, 2,5-diphenyl, tritosol, 2,5-diphenyl-oxazole, ppo scintillator, dpo scintillator, usaf ek-6775, ppo van, ppo, ppo scintillator van
PubChem CID 7105
IUPAC-namn 2,5-diphenyl-1,3-oxazole
LEDER O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
Färg White
Kokpunkt 360°C
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 100 g
Formel vikt 221.26g/mol
Fysisk form Powder
Produktbeteckning
  • 2,5-Diphenyloxazole