Läs mer
2,5-difenyloxazol, scintillationsgrad 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10102770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10102770
Brand: Thermo Scientific Acros 117381000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-71-7
Molekylformel C15H11NO
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00005306
InChI-nyckel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym PPO
PubChem CID 7105
IUPAC-namn 2,5-difenyl-1,3-oxazol
LEDER O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Diphenyloxazole
Smältpunkt 70°C to 72°C
Namnnotering 99%
Fysisk form Kristallint pulver
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Bakgrund < 25 cpm
Densitet 1.06g/mL
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Authentic
Beilstein 27, 78
Förpackning Plastflaska
Formel vikt 221.26
Procent renhet ≥98.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.