Läs mer
2,5-Difenyloxazol, 99%, scintillationskvalitet
Produktkod. 10793324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793324 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
10091090 25 g Plastflaska 25g
10102770 100 g Plastflaska 100g
10112770 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793324 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117380025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 92-71-7 | C15H11NO | 221,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-71-7
Molekylformel C15H11NO
Molekylvikt (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00005306
InChI-nyckel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym PPO
PubChem CID 7105
IUPAC-namn 2,5-difenyl-1,3-oxazol
LEDER O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 5-Diphenyloxazole
Smältpunkt 70 °C till 72 °C
Namnnotering 99%
Fysisk form Kristallint pulver
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Bakgrund < 25 cpm
Densitet 1.06g/mL
Färg Vitt
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Beilstein 27, 78
Förpackning Plasttrumma
Formel vikt 221.26
Procent renhet ≥98.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.