Läs mer
2,5-Ditiobiurea, 97 %
Produktkod. p-7023275
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462648 25 g 25g
11472648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16667.14
CAS: 142-46-1 | C2H6N4S2 | 150,22 g/mol
2,5-ditiobiurea används i radiofarmaceutisk bildbehandling, hämmande enzymfunktion, njurfunktionsstudier och för att behandla giftiga metallförgiftningar. Det används också vid utveckling av samkristaller och inom olinjär optik för att generera nya koherenta våglängder
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-ditiobiurea används i radiofarmaceutisk bildbehandling, hämmande enzymfunktion, njurfunktionsstudier och för att behandla giftiga metallförgiftningar. Det används också vid utveckling av samkristaller och inom olinjär optik för att generera nya koherenta våglängder
. Löslighet
Löslig i varmt vatten, pyridin, trietylamin och dimetylformamid. Olösligt i kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-46-1
Molekylformel C2H6N4S2
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00014471
InChI-nyckel KCOYHFNCTWXETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dithiobiurea, dithiobiurea, bithiourea, dithiourea, 1,2-hydrazinedicarbothioamide, bis thiourea, hydrazodicarbothioamide, 2,5-dithiodiurea, hydrazine-1,2-bis carbothioamide, dithiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2724564
IUPAC-namn (karbamotioylamino)tiourea
LEDER NC(=S)NNC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Dithiobiurea
Smältpunkt ∼212 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1723178
Löslighetsinformation Lösliga i varmt vatten, pyridin, trietylamin och dimetylformamid. Olöslig i kallt vatten.
Formel vikt 150.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.